Imprimer
Alcool 2,4-dichlorobenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2,4-Dichlorophenyl)methanol
A13338.14 A13338.22 A13338.36
A13338.14EA 68 EUR
A13338.14 A13338.22 A13338.36
Alcool 2,4-dichlorobenzylique ≥99%
Alcool 2,4-dichlorobenzylique
Purity: 99% CAS No.: 1777-82-8 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 1448652 Merck Reference: 14,3060 MDL No.: MFCD00004606
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 150 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004606
Numéro CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Indice Merck: 14,3060