Imprimer
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22 A14205.14 A14205.06
A14205.22EA 355 EUR
A14205.22 A14205.14 A14205.06
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique ≥98%
Alcool 2-chloro-5-nitrobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 80866-80-4 Molecular Formula: C7H6ClNO3 Formula Weight: 187.58 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 3248759
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187.58 g/mol
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007297
Numéro CAS: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6