Imprimer
4-Chloro-o-toluidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-méthylaniline
109370050 109371000
ACRO109370050EA 52.5 EUR
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chloro-o-toluidine 98%
4-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Poids moléculaire: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 241
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.19 g/cm³
Point éclair: 124 °C
Numéro MDL: MFCD00007842
Numéro CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %