Imprimer
5-Chloro-o-toluidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 35.3 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Chloro-o-toluidine 98%
5-Chloro-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
Poids moléculaire: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 22
Point éclair: 160
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007779
Numéro CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %