3-Chloro-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Chloro-4-méthylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 95-74-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 636511
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007773
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 236…238 °C Point de fusion: 22…24 °C Densité: 1,180 Point éclair: 130 °C (266 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007773 Numéro CAS: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 UN: 2239 ADR: 6.1,III |