Imprimer
6-Chloro-m-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26209.06 H26209.14
H26209.06EA 120 EUR
H26209.06 H26209.14
6-Chloro-m-toluidine ≥98%
6-Chloro-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 95-81-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 107°(225°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 228-230° UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007674
Formule: C₇H₈ClN
Poids moléculaire: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007674
Numéro CAS: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1 III