Imprimer
4-Chlorobenzylamine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13984.06 A13984.14 A13984.22
A13984.06EA 33.7 EUR
A13984.06 A13984.14 A13984.22
4-Chlorobenzylamine ≥97%
4-Chlorobenzylamine
Purity: 97+% CAS No.: 104-86-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Amine-like Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 507949 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008121
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 229 °C
Densité: 1,160
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008121
Numéro CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
ADR: 8,III