Imprimer
4-Chlorobenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 35.3 EUR
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorobenzylamine 98%
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008121
Numéro CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA