3-Chlorobenzylamine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 4152-90-3
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 774509
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00040752
Formule:
C₇H₈ClN Point d'ébullition: 226 °C Densité: 1,159 Point éclair: 98 °C (208 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040752 Numéro CAS: 4152-90-3 EINECS: 223-985-0 UN: 2735 ADR: 8,III |