Imprimer
2-Chlorobenzylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108780250 108781000
ACRO108780250EA 62.3 EUR
ACRO108780250 ACRO108781000
2-Chlorobenzylamine 97%
2-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 103…104 °C (11 mmHg)
Densité: 1,17 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008108
Numéro CAS: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %