Isocyanate de 4-chloro-3-(trifluorméthyl)phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 327-78-6
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 86-90°/14mm
Beilstein Reference: 522032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013874
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Point d'ébullition: 86…90 °C (14 mmHg) Point de fusion: 34…36 °C Point éclair: 99 °C (210 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013874 Numéro CAS: 327-78-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |