Isocyanate de 2-chloro-5-(trifluorméthyl)phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 50528-86-4
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 52-53°/3mm
Beilstein Reference: 2112804
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037029
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Point d'ébullition: 52…53 °C (3 mmHg) Densité: 1,480 Point éclair: 92 °C (197 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00037029 Numéro CAS: 50528-86-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |