Imprimer
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
B22714.06 B22714.14
B22714.06EA 50.2 EUR
B22714.06 B22714.14
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 433-94-3 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Boiling Point: 39-40°/0.1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00272565
Formule: C₇H₅ClF₃N
Poids moléculaire: 195.57 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272565
Numéro CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III