2-Chloro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 39885-50-2
Molecular Formula: C7H5ClF3N
Formula Weight: 195.57
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.5015
Boiling Point: 214-218°
Beilstein Reference: 4179703
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042563
Formule:
C₇H₅ClF₃N Point d'ébullition: 214…218 °C Densité: 1,434 Point éclair: 103 °C (217 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042563 Numéro CAS: 39885-50-2 EINECS: 254-674-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |