Isothiocyanate de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 23163-86-2
Molecular Formula: C8H3ClF3NS
Formula Weight: 237.63
Flash Point:
Formule:
C₈H₃ClF₃NS Point d'ébullition: 248…251 °C Point de fusion: 34…36 °C Densité: 1,470 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041090 Numéro CAS: 23163-86-2 UN: 2922 ADR: 8,III |