Imprimer
Acide 4-chloro-m-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09 L08533.04 L08533.18
L08533.09EA 107 EUR
L08533.09 L08533.04 L08533.18
Acide 4-chloro-m-toluique ≥98%
Acide 4-chloro-m-toluique
Purity: 98% CAS No.: 7697-29-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1936535
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 212…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045853
Numéro CAS: 7697-29-2