Imprimer
Acide 4-chloro-o-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27262.03 H27262.06
H27262.03EA 34.2 EUR
H27262.03 H27262.06
Acide 4-chloro-o-toluique ≥98%
Acide 4-chloro-o-toluique
Purity: 98% CAS No.: 7499-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00045852
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 170…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045852
Numéro CAS: 7499-07-2