Imprimer
4'-Chloropropiophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11633.14 A11633.22
A11633.14EA 45.8 EUR
A11633.14 A11633.22
4'-Chloropropiophénone ≥98%
4'-Chloropropiophénone
Purity: 98% CAS No.: 6285-05-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-36° Boiling Point: 125-126°/13mm Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1100638 MDL No.: MFCD00000626
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 125…126 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 33…36 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000626
Numéro CAS: 6285-05-8
EINECS: 228-511-6