Imprimer
3'-Chloropropiophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12542.14 A12542.22 A12542.36
A12542.14EA 44.9 EUR
A12542.14 A12542.22 A12542.36
3'-Chloropropiophénone ≥98%
3'-Chloropropiophénone
Purity: 98% CAS No.: 34841-35-5 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-47° Boiling Point: 123-124°/13mm MDL No.: MFCD00009925
Formule: C₉H₉ClO
Point d'ébullition: 123…124 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 45…47 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009925
Numéro CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3