ω,2,4-Trichloroacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,2,4-Trichloroacétophénone, 2,2',4'-Trichloroacétophénone
Purity: 97%
CAS No.: 4252-78-2
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Flash Point:
Formule:
C₈H₅Cl₃O Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa) Point de fusion: 52…56 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000934 Numéro CAS: 4252-78-2 EINECS: 224-218-2 UN: 2923 ADR: 8,III |