Imprimer
2',5'-Dichloroacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13770.09 A13770.14 A13770.22
A13770.09EA 44.5 EUR
A13770.09 A13770.14 A13770.22
2',5'-Dichloroacétophénone ≥98%
2',5'-Dichloroacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 2476-37-1 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 118°/12mm Beilstein Reference: 1865043 MDL No.: MFCD00000607
Formule: C₈H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 118 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 1,312
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000607
Numéro CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8