3',4'-Dichloropropiophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 6582-42-9
Molecular Formula: C9H8Cl2O
Formula Weight: 203.07
Flash Point:
Formule:
C₉H₈Cl₂O Point d'ébullition: 136…140 °C (18 mmHg) Point de fusion: 44…46 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000554 Numéro CAS: 6582-42-9 EINECS: 229-511-9 |