Imprimer
(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chlorobenzyl cyanide
A15295.22 A15295.36
A15295.22EA 34.5 EUR
A15295.22 A15295.36
(4-Chlorophényl)acétonitrile 98+%
(4-Chlorophényl)acétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 140-53-4 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 134°(273°F) Refractive Index: 1.5430 Odour: Pungent Melting Point: 28-31° Boiling Point: 141-143°/11mm Beilstein Reference: 971171 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001918
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 141…143 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1,190
Point éclair: 134 °C (273 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001918
Numéro CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II