Alcool 4-bromobenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-Bromophenyl)methanol
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Formule:
C₇H₇BrO Poids moléculaire: 187.04 g/mol Point d'ébullition: 268 Point de fusion: 76…79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004650 Numéro CAS: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |