Imprimer
Alcool 4-bromobenzylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 66.8 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
Alcool 4-bromobenzylique 99%
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 268
Point de fusion: 75…78 °C
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %