3-Bromo-p-crésol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 60710-39-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD08273793
Formule:
C₇H₇BrO Poids moléculaire: 187.04 g/mol Point de fusion: 54…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08273793 Numéro CAS: 60710-39-6 |