Imprimer
5-Bromo-o-crésol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 235 EUR
H26956.09 H26956.03
5-Bromo-o-crésol 95%
5-Bromo-o-crésol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061906
Numéro CAS: 36138-76-8