Imprimer
2-Bromo-p-crésol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B21701.06 B21701.14
B21701.06EA 36.3 EUR
B21701.06 B21701.14
2-Bromo-p-crésol ≥97%
2-Bromo-p-crésol
Purity: 97% CAS No.: 6627-55-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Phenol-like Melting Point: 16° Boiling Point: 213-214° MDL No.: MFCD00002151
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.547
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002151
Numéro CAS: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7