Imprimer
Alcool 2-bromobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-Bromophenyl)methanol
A15700.09 A15700.18
A15700.09EA 44.2 EUR
A15700.09 A15700.18
Alcool 2-bromobenzylique ≥98%
Alcool 2-bromobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 18982-54-2 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2243418
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point d'ébullition: 255
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004600
Numéro CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4