4-Bromo-2-méthylanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Formule:
C₈H₉BrO Point d'ébullition: 124…125 °C (25 mmHg) Point de fusion: 66…69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01321139 Numéro CAS: 14804-31-0 |