Imprimer
4-Bromo-3-méthylanisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
A12318.09 A12318.18 A12318.30
A12318.09EA 58.7 EUR
A12318.09 A12318.18 A12318.30
4-Bromo-3-méthylanisole ≥97%
4-Bromo-3-méthylanisole
Purity: 97% CAS No.: 27060-75-9 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 111-112°/15mm Beilstein Reference: 1933865 MDL No.: MFCD00060687
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 111…112 °C (15 mmHg)
Densité: 1,450
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060687
Numéro CAS: 27060-75-9