Imprimer
4-Bromo-m-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-méthylaniline
A15417.09 A15417.18
A15417.09EA 30.4 EUR
A15417.09 A15417.18
4-Bromo-m-toluidine ≥97%
4-Bromo-m-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 6933-10-4 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Odour: Characteristic Melting Point: 79-83° Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 2689600 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007828
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 239…241 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III