Imprimer
α-Bromo-p-iodotoluène 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-4-iodotoluène
342460010 342460050 342460250
ACRO342460010EA 41.9 EUR
ACRO342460010 ACRO342460050 ACRO342460250
α-Bromo-p-iodotoluène 97%
α-Bromo-p-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
Point d'ébullition: 140 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 77…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209656
Numéro CAS: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %