α-Bromo-4-(trifluorométhoxy)toluène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(Bromométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-4-benzène, α-Bromo-p-(trifluorométhoxy)toluène, 4-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure, p-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure
Purity: 97%
CAS No.: 50824-05-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 63°/3mm
Beilstein Reference: 2521451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061238
Formule:
C₈H₆BrF₃O Poids moléculaire: 255.03 g/mol Point d'ébullition: 63 °C (3 mmHg) Point de fusion: 22…24 °C Densité: 1.594 Point éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061238 Numéro CAS: 50824-05-0 UN: 3261 ADR: 8 III |