α-Bromo-3-(trifluorométhoxy)toluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure, α-Bromo-m-(trifluorométhoxy)toluène, (Bromométhyl)-1-(trifluorométhoxy)-3-benzène, m-(Trifluorométhoxy)benzyle bromure
Purity: 98%
CAS No.: 159689-88-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8052203
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00061271
Formule:
C₈H₆BrF₃O Poids moléculaire: 255.03 g/mol Point d'ébullition: 178…180 °C Densité: 1.572 Point éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061271 Numéro CAS: 159689-88-0 UN: 3265 ADR: 8 III |