Imprimer
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluorométhyl)benzène
A17634.06 A17634.14 A17634.22
A17634.06EA 22.1 EUR
A17634.06 A17634.14 A17634.22
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Purity: 98+% CAS No.: 344-38-7 Molecular Formula: C7H3BrF3NO2 Formula Weight: 270.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 95-96°/5mm Beilstein Reference: 2650701 MDL No.: MFCD00014706
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Poids moléculaire: 270.01 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.799
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014706
Numéro CAS: 344-38-7