Imprimer
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(4-fluorophényl)éthane-1-one, α-Bromo-4-fluoroacétophénone, Bromométhyl-p-fluorophénylcetone, 2-Bromo-4'-fluoroacétophénone
306290050 306290250
ACRO306290050EA 74.7 EUR
ACRO306290050 ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone 98%
ω-Bromo-4-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 46…49 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040830
Numéro CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %