Imprimer
4-Bromo-3-fluorotoluène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09 A19142.14
A19142.09EA 93.6 EUR
A19142.09 A19142.14
4-Bromo-3-fluorotoluène ≥98%
4-Bromo-3-fluorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 452-74-4 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 2500154 MDL No.: MFCD00040940
Formule: C₇H₆BrF
Poids moléculaire: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 187…188 °C
Densité: 1.494
Point éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040940
Numéro CAS: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III