α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromométhyl)-3,4,5-trifluorobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 220141-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5050
Boiling Point: 44-46°/1mm
Beilstein Reference: 8680985
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00083528
Formule:
C₇H₄BrF₃ Point d'ébullition: 44…46 °C (1 mmHg) Densité: 1,689 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083528 Numéro CAS: 220141-72-0 UN: 3265 ADR: 8,II |