Imprimer
Acide 6-bromo-o-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 112 EUR
L20149.03 L20149.06
Acide 6-bromo-o-toluique ≥98%
Acide 6-bromo-o-toluique
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310788
Numéro CAS: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III