ω-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(2,4-diméthoxyphényl)éthane-1-one, 2-Bromo-2',4'-diméthoxyacétophénone, α-Bromo-2,4-diméthoxyacétophénone
Purity: 98%
CAS No.: 60965-26-6
Molecular Formula: C10H11BrO3
Formula Weight: 259.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-105°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000197
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₃ Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa) Point de fusion: 102…105 °C |
Numéro MDL:
MFCD00000197 Numéro CAS: 60965-26-6 EINECS: 262-542-6 UN: 3261 ADR: 8,III |