Imprimer
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-4-méthoxyacétophénone, 2-Bromo-4'-méthoxyacétophénone, Bromométhyl-p-méthoxyphénylcetone, 2-Bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthane-1-one
A13415.06 A13415.14 A13415.22
A13415.06EA 47.9 EUR
A13415.06 A13415.14 A13415.22
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone ≥98%
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 2632-13-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 743112 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000201
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000201
Numéro CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8 II