Imprimer
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10716.06 A10716.14
A10716.06EA 66.7 EUR
A10716.06 A10716.14
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone ≥98%
ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 5000-65-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 510128 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000199
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000199
Numéro CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II