ω-Bromo-3-méthoxyacétophénone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1-(3-méthoxyphényl)éthane-1-one, α-Bromo-3-méthoxyacétophénone, 2-Bromo-3'-méthoxyacétophénone, Bromométhyl-m-méthoxyphénylcetone
Formule:
C₉H₉BrO₂ Poids moléculaire: 229.07 g/mol Point d'ébullition: 285 Point de fusion: 59…64 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000199 Numéro CAS: 5000-65-7 EINECS: 225-666-1 UN: 3261 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥96.0 % |