Imprimer
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L07696.03 L07696.06
L07696.03EA 39.7 EUR
L07696.03 L07696.06
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone ≥98%
ω-Bromo-2-méthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 31949-21-0 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 130°/1mm Beilstein Reference: 1938788 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000196
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 130 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 42…46 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000196
Numéro CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8,III