Imprimer
4'-Bromoacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 36.9 EUR
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacétophénone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
Poids moléculaire: 199.05 g/mol
Point d'ébullition: 255
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
Indice Merck: 13,01387
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C