Imprimer
4'-Bromoacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
A12222.14 A12222.22 A12222.36
A12222.14EA 28 EUR
A12222.14 A12222.22 A12222.36
4'-Bromoacétophénone ≥98%
4'-Bromoacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 99-90-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 386015 Merck Reference: 14,1403 MDL No.: MFCD00000105
Formule: C₈H₇BrO
Poids moléculaire: 199.05 g/mol
Point d'ébullition: 255…256 °C
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,01387