Imprimer
3'-Bromoacétophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12454.14 A12454.22 A12454.36
A12454.14EA 50.5 EUR
A12454.14 A12454.22 A12454.36
3'-Bromoacétophénone ≥98%
3'-Bromoacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 2142-63-4 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.5750 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 79-81°/2mm Beilstein Reference: 507599 MDL No.: MFCD00000083
Formule: C₈H₇BrO
Point d'ébullition: 79…81 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1,498
Point éclair: 114 °C (237 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000083
Numéro CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0