Imprimer
3'-Bromoacétophénone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
106580250 106580050 106581000
ACRO106580250EA 47.6 EUR
ACRO106580250 ACRO106580050 ACRO106581000
3'-Bromoacétophénone 97%
3'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
Point d'ébullition: 79…81 °C (2 mmHg)
Densité: 1,49 g/cm³
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000083
Numéro CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)