ω,3-Dibromoacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,3'-Dibromoacétophénone, α,3-Dibromoacétophénone
Purity: 97%
CAS No.: 18523-22-3
Molecular Formula: C8H6Br2O
Formula Weight: 277.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Beilstein Reference: 775786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00082698
Formule:
C₈H₆Br₂O Poids moléculaire: 277.94 g/mol Point de fusion: 49…52 °C |
Numéro MDL:
MFCD00082698 Numéro CAS: 18523-22-3 UN: 3261 ADR: 8 II |